Print…
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
158283-100G 158283-25G
SIAL158283-100GEA 452 EUR
SIAL158283-100G SIAL158283-25G
4-Methylquinoline, Sigma-Aldrich®
4-Methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉N
Ponto de ebulição: 261 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,0995 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006784
Número CAS: 491-35-0
EINECS: 207-734-2
Merck Index: 13,05460