Print…
2-Methyl-4-quinolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H43806-10G H43806-50G
SIALH43806-10GEA 118 EUR
SIALH43806-10G SIALH43806-50G
2-Methyl-4-quinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4-quinolinol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de ebulição: 313 °C (1013 hPa)
Número MDL : MFCD00006758
Número CAS: 607-67-0
EINECS: 210-140-6