2-Chlorolepidine ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H26504.06
H26504.14
H26504.06EA
64.3
EUR
H26504.06
H26504.14
2-Chlorolepidine ≥99%
2-Chlorolepidine
Purity: 99%
CAS No.: 634-47-9
Molecular Formula: C10H8ClN
Formula Weight: 177.63
Melting Point: 54-56°
Boiling Point: 296°
MDL No.: MFCD00006742
Fórmula:
C₁₀H₈ClN Ponto de ebulição: 296 °C Ponto de Fusão: 54…56 °C Densidade: 1,23 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006742 Número CAS: 634-47-9 EINECS: 211-209-3 |