Print…
4-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H58005-10G H58005-1G H58005-5G
SIALH58005-10GEA 248 EUR
SIALH58005-10G SIALH58005-1G SIALH58005-5G
4-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
4-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de Fusão: 202…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006777
Número CAS: 611-36-9
EINECS: 210-268-2