Print…
2-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: Quinolin-2(1H)-one, Quinolin-2-ol, Carbostyril, 2-Quinolone, 2-Hydroxyquinoline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
270873-1G 270873-5G
SIAL270873-1GEA 67.1 EUR
SIAL270873-1G SIAL270873-5G
2-Quinolinol, Sigma-Aldrich®
2-Quinolinol
Fórmula: C₉H₇NO
Peso Molecular: 145.16 g/mol
Ponto de ebulição: 347
Ponto de Fusão: 199…200 °C
Densidade: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006743
Número CAS: 59-31-4
EINECS: 200-420-6
Merck Index: 13,01835