Print…
5,7-Dichloro-8-quinolinol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Chloroxine, 5,7-Dichloro-8-hydroxyquinoline
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D64600-100G D64600-5G
SIALD64600-100GEA 135 EUR
SIALD64600-100G SIALD64600-5G
5,7-Dichloro-8-quinolinol, Sigma-Aldrich®
5,7-Dichloro-8-quinolinol
Fórmula: C₉H₅Cl₂NO
Peso Molecular: 214.05 g/mol
Ponto de ebulição: 355
Ponto de Fusão: 183
Número MDL : MFCD00006786
Número CAS: 773-76-2
EINECS: 212-258-3
Merck Index: 13,02193