Print…
1,5-Difenilcarbazida, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
D7766-100G D7766-10G D7766-25G
SIALD7766-100GEA 221 EUR
SIALD7766-100G SIALD7766-10G SIALD7766-25G
1,5-Difenilcarbazida, Sigma-Aldrich®
1,5-Diphenylcarbazide
Fórmula: C₁₃H₁₄N₄O
Ponto de ebulição: 454 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 170…172 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003013
Número CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 13,03353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM