Print…
1,5-Difenilcarbazida ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A14060.14 A14060.22 A14060.36
A14060.14EA 75 EUR
A14060.14 A14060.22 A14060.36
1,5-Difenilcarbazida ≥97%
1,5-Diphenylcarbazide
Purity: 97+% CAS No.: 140-22-7 Molecular Formula: C13H14N4O Formula Weight: 242.28 Melting Point: 170-176° Beilstein Reference: 752039 Merck Reference: 14,3321 MDL No.: MFCD00003013
Fórmula: C₁₃H₁₄N₄O
Ponto de ebulição: 454 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 170…176 °C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003013
Número CAS: 140-22-7
EINECS: 205-403-7
Merck Index: 14,3321
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03cf8836a36f1077443ec2e3cfa151621925bd46&vid=a1b2bd876c3fbd9d6ded95c8430e4ec16bf5172b&prid=web&clid=SAPDAM