1,5-Difenilcarbazida ACS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 140-22-7
Molecular Formula: C13H14N4O
Formula Weight: 242.28
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to cream
Melting Point: 170-176°
Solubility: Soluble in hot alcohol, acetone, glacial acetic acid
Beilstein Reference: 752039
Merck Reference: 14,3321
MDL No.: MFCD00003013
Fórmula:
C₁₃H₁₄N₄O Ponto de ebulição: 454 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 170…176 °C Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003013 Número CAS: 140-22-7 EINECS: 205-403-7 Merck Index: 14,3321 |