Print…
(1S)-(-)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
P45702-100ML P45702-500ML
SIALP45702-100MLEA 36 EUR
SIALP45702-100ML SIALP45702-500ML
(1S)-(-)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1S)-(-)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064145
Número CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599