Print…
(1S)-(-)-α-Pinene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
P0440-25ML P0440-500ML
TCIAP0440-25MLEA 16 EUR
TCIAP0440-25ML TCIAP0440-500ML
(1S)-(-)-α-Pinene ≥97.0% (por GC)
(1S)-(-)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 155°C
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,8592 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064145
Número CAS: 7785-26-4
EINECS: 232-077-3
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68ff56324ff9a13ab6b48b972ddae3ccae39902&vid=7f17f420ebef8319beee1522b4c10d2ec22bfaee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -52.0 deg (neat)