Print…
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W290238-1KG-K W290238-20KG-K W290238-8KG-K
SIALW290238-1KG-KEA 110 EUR
SIALW290238-1KG-K SIALW290238-20KG-K SIALW290238-8KG-K
(1R)-(+)-α-Pinene, Sigma-Aldrich®
(1R)-(+)-α-Pinene
Fórmula: C₁₀H₁₆
Ponto de ebulição: 155 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –62 °C
Densidade: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 33 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001346
Número CAS: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599