Print…
cis-Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
110469-10G 110469-50G
SIAL110469-10GEA 101 EUR
SIAL110469-10G SIAL110469-50G
cis-Decahydronaphthalene, Sigma-Aldrich®
cis-Decahydronaphthalene
Fórmula: C₁₀H₁₈
Ponto de ebulição: 194…196 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –43 °C
Densidade: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064189
Número CAS: 493-01-6
EINECS: 207-770-9
UN: 1147
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02866