Print…
5-Methylbenzotriazole, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 5-Methyl-1H-benzotriazole
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
196304-10G 196304-50G
SIAL196304-10GEA 56.4 EUR
SIAL196304-10G SIAL196304-50G
5-Methylbenzotriazole, Sigma-Aldrich®
5-Methylbenzotriazole
Fórmula: C₇H₇N₃
Peso Molecular: 133.15 g/mol
Ponto de ebulição: 361
Ponto de Fusão: 85
Número MDL : MFCD00005702
Número CAS: 136-85-6
EINECS: 205-265-8