5-Methylbenzotriazole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Methyl-1H-benzotriazole
A10615.22
A10615.36
A10615.22EA
157
EUR
A10615.22
A10615.36
5-Methylbenzotriazole ≥98%
5-Methylbenzotriazole
Purity: 98+%
CAS No.: 136-85-6
Molecular Formula: C7H7N3
Formula Weight: 133.15
Odour: Odourless
pH: 5.3
Melting Point: 77-84°
Boiling Point: 210-212°/12mm
Beilstein Reference: 116658
MDL No.: MFCD00005702
Fórmula:
C₇H₇N₃ Peso Molecular: 133.15 g/mol Ponto de ebulição: 210…212 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 77…84 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005702 Número CAS: 136-85-6 EINECS: 205-265-8 |