Print…
Benzotriazol ≥99.0% para det. amperométrica de Cu, Fluka™
Fornecedor: Honeywell Chemicals
Atenção
Sinônimos: 1,2,3-Benzotriazole, 1H-1,2,3-Benzotriazole, 1H-Benzotriazole, 1H-Benzo[d][1,2,3]triazole
12798-100G 12798-20KG
12798-100GEA 93.92 EUR
12798-100G HONC12798-20KG
Benzotriazol ≥99.0% para det. amperométrica de Cu, Fluka™
Benzotriazole
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 350
Ponto de Fusão: 95…99 °C
Ponto de Inflamação: 170
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005699
Número CAS: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0ba54cc42ef5ad9dbae6d7f118a3af1ae642287&vid=ce57b3f0d2583e32220d1e191d0202ad452e6475&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Identity (IR) complying
Assay (HPLC) Min. 99.0 %
Melting point 95 - 99 °C
Residue on ignition Max. 0.1 %