Benzotriazol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-14-7
Molecular Formula: C6H5N3
Formula Weight: 119.13
Flash Point: 212°(413°F)
Physical Form: Powder
Density: 1.360
Appearance: White to pale cream
Odour: Odourless
pH: 6.0-7.0
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 204°/15mm
Beilstein Reference: 112133
Merck Reference: 14,1108
MDL No.: MFCD00005699
Fórmula:
C₆H₅N₃ Ponto de ebulição: 204 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 96…99 °C Densidade: 1,360 Ponto de Inflamação: 212 °C (413 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005699 Número CAS: 95-14-7 EINECS: 202-394-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1108 |