Print…
Benzo[e]pireno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
B10102-100MG B10102-25MG
SIALB10102-100MGEA 530 EUR
SIALB10102-100MG SIALB10102-25MG
Benzo[e]pireno, Sigma-Aldrich®
Benzo[e]pireno
Fórmula: C₂₀H₁₂
Ponto de ebulição: 492 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 178…179 °C
Número CAS: 192-97-2
EINECS: 205-892-7
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,01135