Print…
Benzo[ghi]perylene 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
105551000 105550050 105550250
ACRO105551000EA 387 EUR
ACRO105551000 ACRO105550050 ACRO105550250
Benzo[ghi]perylene 98+%
Benzo[ghi]perylene
Fórmula: C₂₂H₁₂
Ponto de ebulição: >500 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 276…280 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004135
Número CAS: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Encomendar
Appearance Yellow to orange Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 276 to 280 °C
GC-MS ≥98.0 %