Print…
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 7-Amino-4-methyl-2-benzopyrone, Coumarin 440, Coumarin 120, AMC
218060010 218060050 218062500
ACRO218060010EA 139 EUR
ACRO218060010 ACRO218060050 ACRO218062500
7-Amino-4-methylcoumarin 98%
7-Amino-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de ebulição: 352 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 223…226 °C
Densidade: 1,377 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006868
Número CAS: 26093-31-2
EINECS: 247-454-8
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow to beige to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %