Print…
4-Hydroxycoumarin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
121100050 121101000 121105000
ACRO121100050EA 20.5 EUR
ACRO121100050 ACRO121101000 ACRO121105000
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de ebulição: 349 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Número MDL : MFCD00006856
Número CAS: 1076-38-6
EINECS: 214-060-2
Encomendar
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 210 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %