Print…
7-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
H24003-100G H24003-10G H24003-25G
SIALH24003-100GEA 257 EUR
SIALH24003-100G SIALH24003-10G SIALH24003-25G
7-Hydroxycoumarin, Sigma-Aldrich®
7-Hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de ebulição: 382 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006878
Número CAS: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981