7-Hydroxycoumarin ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L04082.14
L04082.22
L04082.14EA
58.9
EUR
L04082.14
L04082.22
7-Hydroxycoumarin ≥98%
7-Hydroxycoumarin
Purity: 98%
CAS No.: 93-35-6
Molecular Formula: C9H6O3
Formula Weight: 162.14
Melting Point: 228-232°
Beilstein Reference: 127683
Merck Reference: 14,9847
MDL No.: MFCD00006878
Fórmula:
C₉H₆O₃ Ponto de ebulição: 382 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 228…232 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006878 Número CAS: 93-35-6 EINECS: 202-240-3 Merck Index: 14,9847 |