Print…
7-Hydroxycoumarin 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Umbelliferone, 7-Hydroxy-2H-chromen-2-one, 7-Hydroxy-2-benzopyrone
121110250 121111000
ACRO121110250EA 53.6 EUR
ACRO121110250 ACRO121111000
7-Hydroxycoumarin 99%
7-Hydroxycoumarin
Fórmula: C₉H₆O₃
Ponto de ebulição: 382 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 228…234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006878
Número CAS: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 12,09981
Encomendar
Appearance White to yellow to beige to light brown Powder or crystals and/or agglomerates
Infrared spectrum Conforms
Melting point 228 to 234 °C
HPLC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %