Print…
Coumarin para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.22316.0250 8.22316.1000
8.22316.0250EA 68 EUR
8.22316.0250 8.22316.1000
Coumarin para síntese, Sigma-Aldrich®
Coumarin
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Densidade: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006850
Número CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Encomendar
Solubility 1.7 g/l (20 °C)
Melting Point 68 - 71 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Boiling Point 298 - 302 °C
Vapor Pressure 1.3 hPa (106 °C)
Flash Point 162 °C
Density 0.935 g/cm3