Print…
Coumarin ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
C0395-25G C0395-500G
TCIAC0395-25GEA 18 EUR
TCIAC0395-25G TCIAC0395-500G
Coumarin ≥99.0% (por GC)
Coumarin
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Densidade: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006850
Número CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&vid=a4f2b4b1d8c967c55d5bdc79bf2abfbefe897711&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency