Print…
Coumarin 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one, 1,2-Benzopyrone
110530010 110530050 110532500
ACRO110530010EA 74.3 EUR
ACRO110530010 ACRO110530050 ACRO110532500
Coumarin 99+%
Coumarin
Fórmula: C₉H₆O₂
Ponto de ebulição: 298 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Densidade: 0,935 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 162 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006850
Número CAS: 91-64-5
EINECS: 202-086-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02588
Encomendar
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 71 °C
GC ≥99.0 %
Specific gravity (20 °C) 0.868 to 0.888
Acid value ≤1 mg KOH/g