Print…
Chroman-4-one 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Chromanone
153460100 153460500
ACRO153460100EA 76.9 EUR
ACRO153460100 ACRO153460500
Chroman-4-one 96%
Chroman-4-one
Fórmula: C₉H₈O₂
Ponto de ebulição: 127…128 °C (13 mmHg)
Ponto de Fusão: 34…40 °C
Densidade: 1,1291 g/cm³ (99.8 °C)
Ponto de Inflamação: 110 °C
Número MDL : MFCD00006840
Número CAS: 491-37-2
EINECS: 207-736-3
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥95 %