Print…
Bifenilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W312908-10KG W312908-1KG W312908-SAMPLE
SIALW312908-10KGEA 209 EUR
SIALW312908-10KG SIALW312908-1KG SIALW312908-SAMPLE
Bifenilo, Sigma-Aldrich®
Bifenilo
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 255 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68…70 °C
Densidade: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003054
Número CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346