Bifenilo ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
A10265.0BEA
41.4
EUR
A10265.0B
A10265.0I
A10265.30
Bifenilo ≥99%
Bifenilo
Purity: 99%
CAS No.: 92-52-4
Molecular Formula: C12H10
Formula Weight: 154.21
Flash Point: 113°(235°F)
Odour: Pleasant
Boiling Point: 254-255°
Solubility: Soluble in alcohol and ether
Beilstein Reference: 1634058
Merck Reference: 14,3314
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003054
Fórmula:
C₁₂H₁₀ Ponto de ebulição: 254…255 °C Ponto de Fusão: 69…72 °C Densidade: 0,990 Ponto de Inflamação: 113 °C (235 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003054 Número CAS: 92-52-4 EINECS: 202-163-5 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3314 |