Print…
Bifenilo 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
106250010 106252500 106250050
ACRO106250010EA 44.7 EUR
ACRO106250010 ACRO106252500 ACRO106250050
Bifenilo 99%
Bifenilo
Fórmula: C₁₂H₁₀
Ponto de ebulição: 255 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 68…72 °C
Densidade: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003054
Número CAS: 92-52-4
EINECS: 202-163-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03346
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 72 °C
GC ≥98.5 %