Print…
Hexaphenylbenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
L00446.03 L00446.06
L00446.03EA 91.9 EUR
L00446.03 L00446.06
Hexaphenylbenzene ≥98%
Hexaphenylbenzene
Purity: 98+% CAS No.: 992-04-1 Molecular Formula: C42H30 Formula Weight: 534.70 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 1895903
Fórmula: C₄₂H₃₀
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003057
Número CAS: 992-04-1
EINECS: 213-591-7