Print…
p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T3203-100G T3203-25G
SIALT3203-100GEA 201 EUR
SIALT3203-100G SIALT3203-25G
p-Terphenyl, Sigma-Aldrich®
p-Terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₄
Ponto de ebulição: 383 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Densidade: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003061
Número CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
UN: 3077
ADR: 9,III