Print…
p-Terphenyl 99+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
137920250 137921000 137925000
ACRO137920250EA 35.1 EUR
ACRO137920250 ACRO137921000 ACRO137925000
p-Terphenyl 99+%, puro
p-Terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₄
Ponto de ebulição: 383 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 209…216 °C
Densidade: 1,234 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003061
Número CAS: 92-94-4
EINECS: 202-205-2
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance White to light beige Glistening crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 211 to 216 °C
GC ≥99.0 %