Print…
o-Terphenyl para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
8.21077.0025EA 65.6 EUR
8.21077.0025 8.21077.0100 8.21077.2500
o-Terphenyl para síntese, Sigma-Aldrich®
o-Terphenyl
Fórmula: C₁₈H₁₄
Ponto de ebulição: 338 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 163 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003055
Número CAS: 84-15-1
EINECS: 201-517-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Solubility  - 0.01 g/l (25 °C)
Melting Point 55 - 57 °C
Molar Mass 230.3 g/mol
Boiling Point 332 °C (1013 hPa)
Flash Point 163 °C