4,4'-Bifenol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B22240.14
B22240.22
B22240.36
B22240.14EA
87
EUR
B22240.14
B22240.22
B22240.36
4,4'-Bifenol ≥99%
4,4'-Bifenol
Purity: 99%
CAS No.: 92-88-6
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Odour: Odourless
Melting Point: 279-285°
Beilstein Reference: 1908886
MDL No.: MFCD00002348
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 279…285 °C Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002348 Número CAS: 92-88-6 EINECS: 202-200-5 |