Print…
4,4'-Bifenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 87.2 EUR
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
4,4'-Bifenol 97%
4,4'-Bifenol
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 355 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 278…283 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002348
Número CAS: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Encomendar
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %