Print…
2,2'-Dihydroxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
115819-100G 115819-500G
SIAL115819-100GEA 87 EUR
SIAL115819-100G SIAL115819-500G
2,2'-Dihydroxybiphenyl, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 106…109 °C
Densidade: 1,342 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002210
Número CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0