2,2'-Dihydroxybiphenyl ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
A14800.14
A14800.22
A14800.36
A14800.14EA
26.5
EUR
A14800.14
A14800.22
A14800.36
2,2'-Dihydroxybiphenyl ≥99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Fórmula:
C₁₂H₁₀O₂ Ponto de ebulição: 314…316 °C Ponto de Fusão: 107…111 °C Densidade: 1,34 Ponto de Inflamação: 154 °C (309 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002210 Número CAS: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |