Print…
2,2'-Dihydroxybiphenyl 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
151991000 151995000
ACRO151991000EA 46.3 EUR
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Dihydroxybiphenyl 99%
2,2'-Dihydroxybiphenyl
Fórmula: C₁₂H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 108…111 °C
Densidade: 0,83 g/cm³
Ponto de Inflamação: 154 °C
Número MDL : MFCD00002210
Número CAS: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Encomendar
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm