Print…
2,2'-Dimethoxybiphenyl ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B23411.06 B23411.14 B23411.22
B23411.06EA 60.2 EUR
B23411.06 B23411.14 B23411.22
2,2'-Dimethoxybiphenyl ≥97%
2,2'-Dimethoxybiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 4877-93-4 Molecular Formula: C14H14O2 Formula Weight: 214.26 Melting Point: 152-156° MDL No.: MFCD00067073
Fórmula: C₁₄H₁₄O₂
Ponto de ebulição: 307,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 152…156 °C
Densidade: 1,268 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00067073
Número CAS: 4877-93-4