Print…
4-Bifenilamina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A2898-1G A2898-5G
SIALA2898-1GEA 33.7 EUR
SIALA2898-1G SIALA2898-5G
4-Bifenilamina, Sigma-Aldrich®
4-Bifenilamina
Fórmula: C₁₂H₁₁N
Ponto de ebulição: 302 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 55 °C
Densidade: 1,16 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007879
Número CAS: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
Merck Index: 12,01276