Print…
3-Bifenilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0987-1G B0987-25G B0987-5G
TCIAB0987-1GEA 20 EUR
TCIAB0987-1G TCIAB0987-25G TCIAB0987-5G
3-Bifenilamina ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bifenilamina
Fórmula: C₁₂H₁₁N
Ponto de ebulição: 254°C
Ponto de Fusão: 33 °C
Número MDL : MFCD00047846
Número CAS: 2243-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ed7b7a1f7a9b6362c8dde38f4ae7678442d0d49&vid=8ed7b7a1f7a9b6362c8dde38f4ae7678442d0d49&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %