2-Bifenilamina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L05728.03
L05728.06
L05728.03EA
21.7
EUR
L05728.03
L05728.06
2-Bifenilamina 97%
2-Bifenilamina
Purity: 97%
CAS No.: 90-41-5
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Flash Point: 153°(307°F)
Melting Point: 47-52°
Boiling Point: 299°
Beilstein Reference: 471874
MDL No.: MFCD00007701
Fórmula:
C₁₂H₁₁N Ponto de ebulição: 299 °C Ponto de Fusão: 47…52 °C Ponto de Inflamação: 153 °C (307 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007701 Número CAS: 90-41-5 EINECS: 201-990-9 |