Print…
2-Bifenilamina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
103220050 103220250
ACRO103220050EA 25 EUR
ACRO103220050 ACRO103220250
2-Bifenilamina 98%
2-Bifenilamina
Fórmula: C₁₂H₁₁N
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007701
Número CAS: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Encomendar
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %