Print…
4,4'-Diiodobifenil ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
B21970.14 B21970.22
B21970.14EA 54 EUR
B21970.14 B21970.22
4,4'-Diiodobifenil ≥99%
4,4'-Diiodobifenil
Purity: 99% CAS No.: 3001-15-8 Molecular Formula: C12H8I2 Formula Weight: 406.00 Melting Point: 205-211° UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00001057
Fórmula: C₁₂H₈I₂
Ponto de Fusão: 205…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001057
Número CAS: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
ADR: 9,II