Print…
4,4'-Difluorobifenil ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
L08361.03 L08361.06
L08361.03EA 36.4 EUR
L08361.03 L08361.06
4,4'-Difluorobifenil ≥99%
4,4'-Difluorobifenil
Purity: 99% CAS No.: 398-23-2 Molecular Formula: C12H8F2 Formula Weight: 190.19 Melting Point: 87-89° Boiling Point: 254-255° Merck Reference: 14,3149 UN No.: 3152 MDL No.: MFCD00000349
Fórmula: C₁₂H₈F₂
Ponto de ebulição: 254…255 °C
Ponto de Fusão: 87…89 °C
Densidade: 1,361 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000349
Número CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
ADR: 9,II
Merck Index: 14,3149