Print…
2-Fluorobiphenyl, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
102741-10G 102741-1G
SIAL102741-10GEA 283 EUR
SIAL102741-10G SIAL102741-1G
2-Fluorobiphenyl, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobiphenyl
Fórmula: C₁₂H₉F
Peso Molecular: 172.2 g/mol
Ponto de ebulição: 248
Ponto de Fusão: 73…74 °C
Densidade: 1.2452 g/cm³ (25 °C)
Número MDL : MFCD00000317
Número CAS: 321-60-8
EINECS: 206-290-7