Print…
Ftalato de benzilbutilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: BBP
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
308501-1L 308501-250ML 308501-5ML
SIAL308501-1LEA 286 EUR
SIAL308501-1L SIAL308501-250ML SIAL308501-5ML
Ftalato de benzilbutilo, Sigma-Aldrich®
Ftalato de benzilbutilo
Fórmula: C₁₉H₂₀O₄
Peso Molecular: 312.37 g/mol
Ponto de ebulição: 370
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1.12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009440
Número CAS: 85-68-7
EINECS: 201-622-7
UN: 3082
ADR: 9 III