Print…
Benzil 4-hydroxibenzoato ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
A11735.09 A11735.18 A11735.36
A11735.09EA 42.4 EUR
A11735.09 A11735.18 A11735.36
Benzil 4-hydroxibenzoato ≥99%
Benzil 4-hydroxibenzoato
Purity: 99% CAS No.: 94-18-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2115995
Fórmula: C₁₄H₁₂O₃
Peso Molecular: 228.25 g/mol
Ponto de Fusão: 110…114 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016471
Número CAS: 94-18-8
EINECS: 202-311-9